Merck
812-250
Pożywka podstawowa dla ludzkich neuronalnych komórek macierzystych (250 ml)
Supplied by Cell Applications, Inc.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160607
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pożywka podstawowa dla ludzkich neuronalnych komórek macierzystych (250 ml),
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa bez suplementu wzrostu
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)