Merck
82660
1-Pyrenedecanoic acid
≥98.0% (HPLC), suitable for fluorescence
Synonim(y):
10-(1-Pyrenyl)decanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2007670
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 340 nm; λem 376 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C26H28O2/c27-24(28)12-7-5-3-1-2-4-6-9-19-13-14-22-16-15-20-10-8-11-21-17-18-23(19)26(22)25(20)21/h8,10-11,13-18H,1-7,9,12H2,(H,27,28)
InChI key
PIMKEUIWMFJVNB-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 376 nm, there are lower maxima at 396, 415 and 440 nm.
Other Notes
Anionic membrane probe; Measurement of membrane fluidity of polymorphonuclear leukocytes by flow cytometry; Biosynthetically incorporated into cultured fibroblasts
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)