Merck
82972
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M –Sodium chloride 0.1M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 47/Kit-No 96827
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)