Przejdź do zawartości
Merck

90114C

L-Glutamine Powder

dry powder

Synonim(y):

L-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
EC Number:
200-292-1
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


description

for research or for further manufacturing use

form

dry powder

mp

185 °C (dec.) (lit.)

SMILES string

N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O

InChI

1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1

InChI key

ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N

Biochem/physiol Actions

L-Glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. L-Glutamine is very stable as a dry powder and as a frozen solution. In liquid media or stock solutions, however, L-glutamine degrades relatively rapidly. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable

PPE (środki ochrony indywidualnej)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów