Merck
93725
Atto 725 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amines)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥90% (coupling to amines)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 725 nm; λem 753 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Analysis Note
unstable in solutions of pH > 7.5
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)