Merck
95727
Fmoc-D-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-O-trityl-D-homoserine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H33NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
583.67
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
63-67 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m1/s1
InChI key
QUTREFXHXPNEJN-PGUFJCEWSA-N
Biochem/physiol Actions
Nα-Fmoc-O-trityl-D-homoserine is an N-terminal blocked O-tritylated derivative of homoserine.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)