Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥60% (HPLC)
form
powder
concentration
≥60% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | description ≥98% (HPLC), synthetic | description synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture | description Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor. |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - |
| assay ≥60% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| product line BioXtra | product line - | product line BioReagent | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form powder | form (powder to crystals) | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E1
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?