Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(6-10(13)14)11(15)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)/t9-/m1/s1
InChI key
NJSRYBIBUXBNSW-SECBINFHSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?