Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~95%
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?