Przejdź do
A2582
Anty-Tioredoksyna-Agaroza
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
Synonim(y):
Anti-Thioredoxin
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
PBS suspension
mol wt
antigen 11.7 kDa
species reactivity
E. coli
analyte chemical class(es)
proteins (thioredoxin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Tioredoksyna jest małym białkiem transportu elektronów. System tioredoksyny składa się z tioredoksyny, reduktazy tioredoksyny i NADPH. Tioredoksyna uzyskana z E. coli składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego o długości 108 aminokwasów. Jej masa cząsteczkowa wynosi 11 700. Białko nie zawiera grupy prostetycznej ani związanych metali.
Immunogen
rekombinowana tioredoksyna E. coli.
Application
Immunofluorescencję przeprowadzono na liniach komórkowych raka szyjki macicy SiHa, CaSki i HeLa przy użyciu przeciwciała przeciwko białku redoks - tioredoksynie.
Przeciwciało Anti-Thioredoxin-Agarose produkowane u królików zostało użyte do oczyszczania metodą immunopowinowactwa i immunoprecypitacji tioredoksyny z lizatów bakteryjnych.
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla naturalnej E. coli i rekombinowanej tioredoksyny. Może być stosowany do identyfikacji i oczyszczania ekspresji białek fuzyjnych tioredoksyny.
Tioredoksyna jest białkiem transportu elektronów o masie 11,7 kDa, które działa jako donor wodoru podczas enzymatycznej redukcji rybonukleotydów w celu uzyskania dezoksyrybonukleotydów. System tioredoksyny jest również zaangażowany w enzymatyczną redukcję sulfotlenku metioniny i siarczanu. Gen kodujący tioredoksynę E. coli został sklonowany do kilku plazmidów i służy jako partner fuzyjny do ekspresji innych sklonowanych genów. Dlatego system ten jest przydatny do produkcji rozpuszczalnych białek fuzyjnych w cytoplazmie E. coli. Co więcej, w kilku przypadkach te białka fuzyjne fałdują się prawidłowo, a tym samym wykazują pełną aktywność biologiczną.
Physical form
Suspension in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Preparation Note
Przygotowany przy użyciu przeciwciała sprzężonego z agarozą aktywowaną bromkiem cyjanu w ilości 5 mg przeciwciała na ml objętości żywicy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)