Przejdź do zawartości
A3028
Apocholic acid
Synonim(y):
3α,12α-Dihydroxy-5β,8(14)-cholen-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-8(14)en-24-oic acid, 5β,8(14)-Cholen-24-oic acid-3α,12α-diol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
175-176 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CCC2=C3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)