Przejdź do zawartości
A3432
N2-Asn
98%
Synonim(y):
β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc-1-N-Asn, 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-1-N-(β-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine, N,N′-Diacetyl-1-(N-β-L-aspartyl)-β-chitobiose
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34N4O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.50
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2NC(C)=O)C(CO)OC1NC(=O)CC(N)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)