Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.28
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CC(OC1CO)n2cnc3c(N)ncnc23
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?