Merck
A5330
N-Acetyl-L-tryptophan 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ester
≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
L-732,138
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18F6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
147-148 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H18F6N2O3/c1-12(31)30-19(8-14-10-29-18-5-3-2-4-17(14)18)20(32)33-11-13-6-15(21(23,24)25)9-16(7-13)22(26,27)28/h2-7,9-10,19,29H,8,11H2,1H3,(H,30,31)/t19-/m0/s1
InChI key
BYYQYXVAWXAYQC-IBGZPJMESA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Biochem/physiol Actions
Competitive substance P receptor antagonist.
Competitive substance P receptor antagonist. It is approximately 1000-fold more potent at cloned human NK-1 receptors than at cloned human NK-2 and NK-3 receptors; and approximately 200-fold more potent at human NK-1 receptors than at rat NK-1 receptors. The IC50 for the human NK-1 receptor expressed in CHO cells is approximately 2 nM.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)