Informacje o tej pozycji
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SYML6A10, monoclonal
Application:
ARR, ICC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SYML6A10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~350 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from a G-361 (human melanoma) cell line
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-ATM wiąże się z ludzkim ATM.
Zmutowana ataksja-teleangiektazja (ATM) należy do rodziny kinaz fosfatydyloinozytolu 3 (PI-3). Jest aktywowany w odpowiedzi na uszkodzenia DNA, takie jak pęknięcia podwójnej nici.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego ATM z N-końcowym dodatkiem cysteiny, sprzężony z KLH.
Application
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-ATM może być stosowane do testów western blot w stężeniu 1-2 μg/ml przy użyciu ekstraktów komórkowych G-361. Przeciwciało może być również stosowane do immunocytochemii i mikromacierzy.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-ATM, mysie monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?