Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C207H318N56O62S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4615.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Primary constituent of Alzheimer′s senile plaques and cerebrovascular deposits.
Primary constituent of senile plaques and cerebrovascular deposits in Alzheimer′s disease and Down′s syndrome
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?