Pozwól nam pomócApplication
Biochem/physiol Actions
ADP-ribosyltransferase C3 from Clostridium botulinum ribosylates rho in eukaryotes in the presence of NAD. The ADP-ribosylating exoenzyme forms a single major 25 kDA (approx.) band with SDS electrophoresis. The enzyme labels 21-24 kDa proteins in tissues such as the human platelet membranes.
Ribosylates rho in eukaryotes in the presence of NAD.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?