Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
concentration
29.5-35.0% protein (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 30% in 0.85% sodium chloride, protease free | description 10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, aseptically filled | description recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) western blot: suitable, tissue culture: suitable, ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information - | Gene Information human ... ALB(213) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin solution human
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?