Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Aldehyde reactive probe used to selectively modify abasic sites of DNA.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?