Przejdź do zawartości
A9760
5-Aminouridine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.68
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=CN(C2OC(CO)C(O)C2O)C(=O)NC1=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)