Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL2650, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
enhanced validation
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100), immunohistochemistry: 1:200- 1:500
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAA1(30)
Immunogen
Application
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Features and Benefits
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
- Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
- Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2650, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2663, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2662, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2660, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... ACAA1(30) | Gene Information human ... ACAA1(30) | Gene Information human ... ACAA1(30) | Gene Information human ... ACAA1(30) |
| clone CL2650, monoclonal | clone CL2663, monoclonal | clone CL2662, monoclonal | clone CL2660, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-ACAA1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?