Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.19
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
SMILES string
Cl.CCN(CCCl)Cc1ccccc1C
Biochem/physiol Actions
Selective, irreversible blocker of norepinephrine transport into central and peripheral neurons.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?