Merck
B0643
Boc-Leu-OH
Synonim(y):
Boc-L-leucine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
EC Number:
236-073-2
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1711814
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)