Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H49N5O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
615.76
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
277-536-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?