Przejdź do zawartości
B1189
β-Casomorphin 1-7 human
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized solid
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)