Przejdź do
B161
B-HT 933 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-oxazolo[4,5-d]azepin-2-amine dihydrochloride, Azepexole dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N3O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.CCN1CCc2nc(N)oc2CC1
InChI
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-2-12-5-3-7-8(4-6-12)13-9(10)11-7;;/h2-6H2,1H3,(H2,10,11);2*1H
InChI key
HBLPYIOKPJVFQW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective α2-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)