Przejdź do zawartości
B2920
Benzoic acid-ring-UL-14C
aqueous solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
14C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[14c]1[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]1
Packaging
serum bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)