Przejdź do zawartości
B3166
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
~95%
Synonim(y):
X-GalNAc, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, X-Galactosaminide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18BrClN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.68
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
mp
≥220 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)