Przejdź do zawartości
B3630
Behenyl behenate
Synonim(y):
Behenic acid behenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H88O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.17
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-646-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)