Merck
B3771
Benzohydroxamic acid
Informacje o tej pozycji
EC Number:
207-797-6
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)