Merck
B4141
Brilliant Sulfaflavine
Informacje o tej pozycji
EC Number:
219-238-3
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, ~40%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)