Merck
B4310
BIM 23056
≥95% (HPLC), solid
Synonim(y):
D-Phe-Phe-Tyr-D-Trp-Lys-VaL-Phe-D-Nal-NH2 trifluoroacetate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C71H82N11O9 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
1233.48 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SSTR5(6755)
mouse ... SSTR5(20609)
rat ... SSTR5(25354)
Biochem/physiol Actions
Selective sst5 somatostatin receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)