Przejdź do zawartości
B5757
Benzyl N-acetyl-4,6-O-benzylidenemuramic acid
≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.50
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(OC1C(NC(C)=O)C(OCc2ccccc2)OC3COC(OC13)c4ccccc4)C(O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)