Merck
B6009
Biphenyl-4-carbonyl chloride
Synonim(y):
4-Phenylbenzoyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
EC Number:
237-804-8
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
472842
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
110-112 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)