Merck
B6420
BES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-465-5
Beilstein/REAXYS Number:
1781572
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.2%
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.080 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.095 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)