Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONH(CH2)4CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2417626
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmp
250 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?