Przejdź do
B9258
2-Bromoethylamine hydrobromide
Synonim(y):
2-Aminoethyl bromide hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2NH2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.89
EC Number:
219-924-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3607605
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
170-175 °C (lit.)
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoethylamine hydrobromide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)