Merck
BMOPTIOND-PREC
B Medyczny rejestrator temperatury 7-dniowy, 5", Abacus dla F130 (-32C)
Accessory
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103025
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
B Medical Systems
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Rejestrator temperatury 7-dniowy, 5", zasilany bateryjnie - Abacus dla F130 (-32C)
Application
Akcesoria
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)