Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.56
UNSPSC Code:
41121514
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 26658
color
white
General description
Akcesoria do kontrolera pipet BRAND®, accu-jet® S
Application
przytrzymujący adapter silikonowy accu-jet® S
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?