Merck
C0293
Cytidine-2-14C
aqueous solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
Packaging
serum bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)