Przejdź do zawartości
C0420
Z-Gln-ONp
Synonim(y):
N-α-Cbz-L-glutamine p-nitrophenyl ester, Z-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.37
EC Number:
231-854-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1897385
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O7/c20-17(23)11-10-16(21-19(25)28-12-13-4-2-1-3-5-13)18(24)29-15-8-6-14(7-9-15)22(26)27/h1-9,16H,10-12H2,(H2,20,23)(H,21,25)
InChI key
KIVQPDPRDVIJDJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)