Przejdź do
C0812
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
blue
Synonim(y):
vial cap inserts, vial identifier, Nalgene 5045-0003, colour coded insert, colour coded vial insert
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0003
Material:
polystyrene
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0003
color
blue
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1062C1187C1312
description
blue
description
red
description
white
description
yellow
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0003
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0005
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0000
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0002
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
color
blue
color
red
color
white
color
yellow
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)