Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17F3N4 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
white
solubility
H2O: 1.4 mg/mL, ethanol: 1.8 mg/mL, 0.1 M HCl: 4 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
ZBPAHEUAJMCLRD-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1B(3351)
Biochem/physiol Actions
5-HT1B serotonin receptor agonist.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?