Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human trachea
Morphology:
(smooth muscle)
Relevant disease(s):
asthma
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human trachea
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(smooth muscle)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
asthma
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki mięśni gładkich tchawicy (HTSMC) są izolowane z tchawicy od pojedynczych dawców i są dostarczane w formacie kriokonserwowanym. HTSMC barwią się pozytywnie na obecność α-aktyny mięśni gładkich. Łączą one zakończenia chrząstki tchawicy za pomocą kurczliwego mostka zwanego paries membranaceus i w konsekwencji regulują światło dróg oddechowych. W stanach patologicznych, takich jak astma, ilość komórek mięśni gładkich w ścianach tchawicy jest zwiększona, co prowadzi do przerostu lub hiperplazji mięśni gładkich. Dlatego też HTSMC nadają się do badań in vitro nad astmą i innymi chorobami płuc.
Biochem/physiol Actions
Tchawica
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Smooth Muscle Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. smooth muscle a-actin, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 7500 - 10000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Pozytywna alfa-aktyna mięśni gładkich Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki mięśni gładkich tchawicy (HTSMC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?