Merck
C1799
Cytidine-2-14C 5′-triphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), aqueous ethanol solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H25N6O14P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
Packaging
Combi-vial
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)