Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.26
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-124-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócSMILES string
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?