Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.30
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1253861
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
viscous liquid
refractive index
n
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Application
Reactant for:
- Peptide-based preparation of potential antitumor agents
- Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
- Peptide synthesis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?