Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H19NO14SNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.34
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1OC2OC(=C[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O
Application
Chondroitin, a glucosaminoglycan (GAG), is a polysaccharide chain of alternating units of N-acetylgalactosamine (GalNAc) and glucuronic acid (GlcA) that can be sulfated on the either or both GalNAc and GlcA units. Chondroitin and its sulfates are frequently attached to proteins to form proteoglycans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
ΔUA = 4-deoxy-L -threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GalNAc = N-acetyl-D -galactosamine; 6S = 6-sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?