Merck
C4300
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.0 mm x 14 wells
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 14 wells
material
PTFE
Quality Segment
size
1.0 mm × 14 wells
General description
Machined match spacer thickness precisely.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)