Merck
C4523
N-Z-Case® TT
Moderately digested casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Synonim(y):
Peptone from casein
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
EC Number:
293-428-4
UNSPSC Code:
41106200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
nitrogen analysis
≥5% amino, ≥12% total
Application
Originally formulated for use in media for the production of tetanus toxin.
Preparation Note
Recommended concentration: 25 g/L
Legal Information
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)